Learn More
Masterflex™ Tubulure de laboratoire Tygon™ E-3603
Code produit 14881271 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3.2 mm
6.4 mm
8 mm
9,5 mm
12,7 mm
Diamètre (métrique) externe:
4,8 mm
9.5 mm
11.2 mm
15 mm
19,05 mm
Épaisseur (métrique):
0.8 mm
1.6 mm
2,4 mm
12,8 mm
Pression maximale:
17°psi
20 psi
Conditionnement:
1 pièce
15m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Épaisseur (métrique) Pression maximale Conditionnement
14881271 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm 20 psi 15m
15139194 3.2 mm 4,8 mm 0.8 mm 20 psi 1 pièce
15197134 8 mm 11.2 mm 1.6 mm 17°psi 15m
15187124 9,5 mm 15 mm 2,4 mm 20 psi 15m
15117134 12,7 mm 19,05 mm 12,8 mm 20 psi 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 14881271 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0640780
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-01-2027
Formulée pour résister à la fatigue de souplesse et à l’abrasion, elle est moins perméable que les tubulures en caoutchouc. Tygon™ Les tubes de laboratoire E-3603 supportent pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
  • La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles
  • Non toxique et non contaminante
  • Paroi intérieure lisse et polie
  • Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les fixations pour des installations de laboratoire simples
  • Sans BPA ni phtalates
  • Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante
Applications courantes
  • Utilisation générale en laboratoire
  • Aliments et boissons
  • Applications biopharmaceutiques
  • Instruments analytiques
  • Pompes péristaltiques et pompes à vide
  • Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation
Spécification
Certifications/Conformité Conforme FDA, USP classe VI, NSF 51
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,25 in
Diamètre (métrique) interne 6.4 mm
Matériau Tygon E-3603
Diamètre (impériale) externe 0,37 in
Diamètre (métrique) externe 9.5 mm
Longueur totale (impériale) 49.2 ft.
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (impériale) 0,06 in
Épaisseur (métrique) 1.6 mm
À utiliser avec (application) Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Dureté 56 (Shore A, 15 s)
Flexibilité Flexible
Pression maximale 20 psi
Niveau de vide 20 psi (à 508 °C)
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tubulure de laboratoire