Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ Tube de laboratoire E-3603
Code produit 17963561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6,4 mm
8 mm
22,3 mm
34,9 mm
Pression maximale:
15 psi
36 psi à 23°C
44 psi
51 psi
Longueur totale (métrique):
10 m
15 m
Conditionnement:
10m
15m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Pression maximale Longueur totale (métrique) Conditionnement
17963561 8 mm 36 psi à 23°C 15 m 15m
17913551 6,4 mm 15 psi 15 m 15m
17933821 22,3 mm 51 psi 10 m 10m
17913461 34,9 mm 44 psi 15 m 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17963561 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences™ Code fournisseur ACF1S1503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.91€
    130.57€ / 15m
    Économisez 26.34€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-04-2027
Tube E-3603 pour applications de laboratoire et sous vide.
  • D'une clarté cristalline et d'une grande flexibilité, ce produit permet de manipuler pratiquement tous les produits chimiques organiques présents dans un laboratoire moderne.
  • Non oxydant et non contaminant, il constitue un choix idéal pour diverses applications.
  • Des tolérances élevées et une grande homogénéité d'un lot à l'autre garantissent des résultats reproductibles dans votre laboratoire.
  • Moins perméable qu’une tubulure en caoutchouc
  • L’alésage intérieur lisse et vitreux empêche l’accumulation et facilite le nettoyage
  • Spécialement formulé pour résister à la fatigue en flexion et à l'abrasion
  • Tuyaux pour le raccordement d'instruments, la ventilation, le drainage et autres applications générales de laboratoire
  • Offre une longue durée de vie, ce qui minimise la main-d'œuvre et les dépenses liées au remplacement
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles
  • Paroi intérieure lisse et polie
  • Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les fixations pour des installations de laboratoire simples
  • Sans BPA ni phtalates
  • Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,197 in
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Matériau Thermoplastique
Diamètre (impériale) externe 0,315 in
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Longueur totale (impériale) 49,2
Longueur totale (métrique) 15 m
À utiliser avec Application de laboratoire et sous vide
Propriétés de résistance 173 lbf/pulgada.
Couleur Concluant
Dureté 56 (Shore A)
Flexibilité Flexible
Pression maximale 36 psi à 23°C
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tubulures