Learn More
Masterflex™ Tubulure transparente Tygon E-3603
Code produit 15416633 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
16,1 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15416633 16,1 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15416633 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0640794
Expédition estimée: 19-04-2027
Spécification
Certifications/Conformité Certification FDA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 16,1 mm
Matériau Tygon
Diamètre (métrique) externe 20,8 mm
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (métrique) 2,4 mm
À utiliser avec (application) Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse
Quantité d’emballage 1/boîte
Couleur Transparent
Flexibilité Flexible
Pression maximale 13°psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C