Learn More
Masterflex™ Tubulure Tygon™ E-3603
Code produit 15157064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
5 mm
6 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9 mm
12 mm
12,7 mm
14 mm
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,5 mm
1.5 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
Longueur totale (métrique):
15 m
15 m
15,2 m
Conditionnement:
15m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Épaisseur (métrique) Longueur totale (métrique) Conditionnement
15157064 5 mm 8 mm 1.5 mm 15 m 15m
15197064 10 mm 14 mm 2,4 mm 15 m 15m
15147064 4 mm 6 mm 1 mm 15 m 15m
10323642 4 mm 6 mm 1 mm 15,2 m 15m
15127064 2 mm 4 mm 1 mm 15 m 15m
10170161 4 mm 7,1 mm 1,6 mm 15 m 15m
10256294 5 mm 8 mm 1,5 mm 15,2 m 15m
12365889 6,4 mm 12,7 mm 3,2 mm 15 m 15m
15137064 3 mm 5 mm 1 mm 15 m 15m
15187064 8 mm 12 mm 2 mm 15 m 15m
10240053 6 mm 9 mm 1,5 mm 15 m 15m
15167064 6 mm 9 mm 2,4 mm 15 m 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15157064 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur ACF1S1503
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Formulée pour résister à la fatigue de souplesse et à l’abrasion, elle est moins perméable que les tubulures en caoutchouc. Tygon™ Les tubes E-3603 supportent pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
Formulée pour résister à la fatigue de souplesse et à l’abrasion, elle est moins perméable que les tubulures en caoutchouc.La tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 supporte quasiment tous les produits chimiques inorganiques que l’
  • La nouvelle formulation d’origine biologique offre les mêmes excellentes performances.
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles
  • Non toxique et non contaminante
  • Paroi interne lisse et polie
  • Glisse facilement sur les fixations et adhère fermement pour des configurations de laboratoire simples
  • Ne contient ni BPA ni phthalates
  • Dimensions standard disponibles pour maintenir le vide complet à température ambiante
Applications types
  • Laboratoire général
  • Alimentation et boissons
  • Biopharmacie
  • Instruments d’analyse
  • Pompes péristaltiques et pompes à vide
  • Idéale pour les condenseurs, incubateurs,
  • dessiccateurs, conduites de gaz et tuyau de vidange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA, NSF, 3-A, USP classe VI, Loi japonaise sur l’hygiène alimentaire n° 370/1959, 1935/2004/CE, 10/2011/UE
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,2 in
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Matériau Tygon E-3603
Diamètre (impériale) externe 0,31 in
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Longueur totale (impériale) 49.2 ft.
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (impériale) 0.06 in.
Épaisseur (métrique) 1.5 mm
À utiliser avec (application) Pour les laboratoires, les denrées alimentaires, les boissons et les applications à vide
Quantité d’emballage 1 de chaque
Couleur Concluant
Flexibilité Flexible
Pression maximale 2,5 bar (à 23 °C)
Niveau de vide 760 mm Hg (à 23 °C)
Type de produit Flexible Tubing