Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ E-3603
Code produit 10140121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
8 mm
11,1 mm
22,3 mm
31,8 mm
Conditionnement:
15m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe unitSize
10140121 22,3 mm 15m
15108106 8 mm 15m
15690211 4 mm 15m
15610221 11,1 mm 15m
15517995 31,8 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10140121 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur ACF00030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    889.57€
    743.25€ / 15m
    Économisez 146.32€
    16% de réduction
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tygon™ Tube E-3603 pour applications de laboratoire et sous vide.
Tygon™ Tube E-3603 de Saint-Gobain Il est d'une transparence cristalline et d'une grande flexibilité, capable de gérer pratiquement tous les produits chimiques organiques présents dans un laboratoire moderne. Elle est non oxydante et non infectieuse, ce qui en fait un choix optimal pour une variété d’applications. Tygon™ L'E-3603 présente des tolérances élevées et une constance d'un lot à l'autre, ce qui donnera des résultats reproductibles dans votre laboratoire. Elle est non toxique, non contaminante et moins perméable qu’une tubulure en caoutchouc. L’alésage intérieur lisse et vitreux empêche l’accumulation et facilite le nettoyage.
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles
  • Non toxique et non contaminante
  • Paroi intérieure lisse et polie
  • Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les fixations pour des installations de laboratoire simples
  • Sans BPA ni phtalates
  • Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) interne 0,37 in
Diamètre (métrique) interne 9,5 mm
Matériau Tygon S3 E-3603
Diamètre (impériale) externe 0,88 in
Diamètre (métrique) externe 22,3 mm
Longueur totale (impériale) 50 pieds
Longueur totale (métrique) 15 m
À utiliser avec (application) Instruments analytiques, applications biopharmaceutiques, produits alimentaires et boissons, utilisation générale en laboratoire, applications sous vide
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Couleur Concluant
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tubulures