Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ E-3603
Code produit 15108106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
8 mm
11,1 mm
22,3 mm
31,8 mm
Conditionnement:
15m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
15108106 8 mm 15m
15690211 4 mm 15m
10140121 22,3 mm 15m
15610221 11,1 mm 15m
15517995 31,8 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15108106 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur ACF00012S
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Tygon™ Tube E-3603 pour applications de laboratoire et sous vide.
Tygon™ Tube E-3603 de Saint-Gobain Il est d'une transparence cristalline et d'une grande flexibilité, capable de gérer pratiquement tous les produits chimiques organiques présents dans un laboratoire moderne. Elle est non oxydante et non infectieuse, ce qui en fait un choix optimal pour une variété d’applications. Tygon™ L'E-3603 présente des tolérances élevées et une constance d'un lot à l'autre, ce qui donnera des résultats reproductibles dans votre laboratoire. Elle est non toxique, non contaminante et moins perméable qu’une tubulure en caoutchouc. L’alésage intérieur lisse et vitreux empêche l’accumulation et facilite le nettoyage.
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles
  • Non toxique et non contaminante
  • Paroi intérieure lisse et polie
  • Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les fixations pour des installations de laboratoire simples
  • Sans BPA ni phtalates
  • Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA, NSF 51, Aliments de l'UE, Cuisine japonaise, Proposition 65 de Californie, USP classe VI
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,031 in
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Matériau Tygon E-3603
Diamètre (impériale) externe 0,315 in
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Longueur totale (impériale) 50 ft.
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (impériale) 0,0625 po
Épaisseur (métrique) 1.5875 mm
À utiliser avec Distribution d’aliments et de boissons
À utiliser avec (application) Pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation
Température min. de fonctionnement (impériale) –51°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Propriétés de résistance 173 lb-pi/po
Stérilité Non stérile
Couleur Concluant
Dureté 56 (Shore A)
Flexibilité Rayon de courbure de 16 mm
Pression maximale 25 psi
Niveau de vide 29,9 po-Hg (à 73°F)
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tubulures