Description
Peut se courber à des angles très serrés et convient à tous les raccords.La tubulure de vide sans DEHP Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 est à utiliser avec les instruments généraux de laboratoire, alimentaires et boissons, biop
Tubulure transparente sans DEHP ni phtalate. Biodégradable, résistant aux fissures et non-oxydant.
- Conforme aux exigences de la norme USP classe VI et de la norme NSF 51
- Plage de températures : &ndash ; 46 à 74°C
- Fonctionnement à vide de 760 mmHg à 23&C
- Stérilisation : Autoclave ou oxyde d’éthylène
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 3/8 in. |
| Diamètre (métrique) interne | 9,6 mm |
| Matériau | Tygon |
| Diamètre (impériale) externe | 7/8 in. |
| Longueur totale (impériale) | 10 pi |
| Longueur totale (métrique) | 3┬ám |
| Épaisseur (impériale) | 0,25 in |
| Épaisseur (métrique) | 6,4 mm |
| À utiliser avec | Pour tubulure de 10 mm |
| Show More |