Learn More
Ismatec™ Tubulure de pompe Tygon™ E-Lab C/L™
Description
- La tubulure est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Toujours en stock— la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
- Destiné à un usage général en laboratoire
- Non toxique, résistante au vieillissement, non oxydante, surveillance facile du débit, transparente
- La longueur totale de la tubulure d’extension de série 06460 E-Lab est de 100 pieds (30 m). La tubulure d’extension Ismatec précédente avait une longueur de 10 m.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Prop 65 NA (sans produits chimiques Prop 65) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 0,38 mm |
| Matériau | Tygon E-Lab (E-3603) |
| Longueur totale (impériale) | 100 pieds |
| Longueur totale (métrique) | 30,4 m |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 0°C |
| Taille de la tubulure | 14 |
| Pression maximale | 25,3 psi, 1,75 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 40 °C |
| Afficher plus |