Learn More
Masterflex™ Tubulure de transfert, Tygon™ 2475 I.B., renforcée, haute pureté
Description
- Formulation: Tygon 2475 IB
- Surface interne lisse sans plastifiant (inhibe l’accumulation de particules et la croissance bactérienne)
- Non toxiques
- Transparent.
- La résine est conforme aux normes de la FDA (21 CFR 177.1550) et répond aux exigences. NSF critères
- Les tubes sont fabriqués selon GMP
- Plage de températures : -94 à + 125 °F (-70 à +52 °C).
- Stérilisation à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Résine : 3A ; FDA ; USP ; sans phtalate ; pharmacopée européenne ; non-DEHP ; ADCF ; NSF-51 ; NSF-61 |
| Diamètre (métrique) interne | 9,6 mm |
| Matériau | Tygon |
| Diamètre (métrique) externe | 12,8 mm |
| Épaisseur (métrique) | 3,175 mm |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | -94°F |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -70°C |
| Quantité d’emballage | 50 pieds /boîte. |
| Méthode de stérilisation | Gamma, jusqu’à 2,5 MRad |
| Pression maximale | 210 psi |
| Afficher plus |