Learn More
Heidolph™ Tubulure (hydrocarbure) Tygon™
Code produit 11711669 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,8 mm
1,7 mm
3,1 mm
4,8 mm
6,3 mm
7,9 mm
Diamètre (métrique) externe:
4,0 mm
4,9 mm
6,3 mm
8 mm
9,5 mm
12,9 mm
Conditionnement:
1 pièce
1m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
11711669 7,9 mm 12,9 mm 1 pièce
10301732 0,8 mm 4,0 mm 1 pièce
10708992 4,8 mm 8 mm 1 pièce
10698382 1,7 mm 4,9 mm 1m
10341682 6,3 mm 9,5 mm 1 pièce
10535682 3,1 mm 6,3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11711669 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5257200000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécialement adaptée aux hydrocarbures, aux produits à base d’huile minérale et aux distillats. La tubulure pour hydrocarbures Heidolph™ Tygon™ est le choix idéal pour les produits pétroliers et bien plus encore.
  • Idéale pour l’essence, le kérosène, l’huile de chauffage, les solutions de coupe et les liquides de refroidissement avec une base de glycol.
  • Résistance à l’ozone et aux UV.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité GLP
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 7,9 mm
Matériau Tygon
Diamètre (métrique) externe 12,9 mm
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec Pompe
À utiliser avec (application) Idéale pour l’essence, le kérosène, l’huile de chauffage, les solutions de coupe et les liquides de refroidissement avec une base de glycol. Résistante à l’ozone et aux UV.
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Stérilité Non stérile
Hauteur (métrique) 6,7 m Eau
Limites Ne convient pas aux acides concentrés, lessives, aliments ou produits pharmaceutiques.
Couleur Jaune translucide
Pression maximale Temps continu / court : 0,5/1,5 bar
Niveau de vide Bon
Max. Operating Temperature (Metric) 75 °C
Type de produit Tubulures