Learn More
Masterflex™ Tubulure de laboratoire Tygon
Code produit 15466633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
25,4 mm
Conditionnement:
50ft
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
15466633 25,4 mm 50ft
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15466633 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0640798
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire, industrie agro-alimentaire et biopharmaceutique et pour les applications analytiques
  • Tubulure transparente Tygon™ E-3603
  • Sans DEHP, sans phtalate
  • Longue durée de vie, résistante aux produits chimiques, non oxydante
  • Peut se courber à des angles très serrés et convient à tous les raccords
  • Conforme aux exigences de la FDA ; conforme à la norme USP classe VI et aux exigences de la norme NSF 51.
  • Plage de températures : -51 à +165°F (-46 à +74°C)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1 in
Diamètre (métrique) interne 25,4 mm
Matériau Tygon E-3603
Diamètre (impériale) externe 1 1/4 po
Diamètre (métrique) externe 31,75 mm
Épaisseur (impériale) 0,125 po
Épaisseur (métrique) 3,175 mm
À utiliser avec (application) Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique
Température min. de fonctionnement (impériale) –51°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Méthode de stérilisation Autoclave ou oxyde d’éthylène
Couleur Transparent
Pression maximale 12 psi
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tubulure de laboratoire Tygon