Learn More
Masterflex™ Tubulure Microbore non DEPH Tygon™
Code produit 15137044 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,76 mm
1.27 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,76 mm
2,29 mm
2.29 mm
Conditionnement:
150m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
15137044 0,25 mm 0,76 mm 150m
15187044 0,76 mm 2,29 mm 150m
15197044 1.27 mm 2.29 mm 150m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15137044 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0642001
Expédition estimée: 29-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser durant une perfusion intraveineuse ou intra-artérielle, ainsi qu'au cours d’autres applications chirurgicales et hospitalières. Tubulure Microbore non DEPH Tygon™ Saint Gobain Performance Plastics™, suffisamment rigide pour une manipulation facile, mais aussi assez souple pour réduire les problèmes de perforation.
  • Haute rigidité pour résister aux torsions
  • Conforme aux spécifications USP classe VI
  • Compatible avec le sang
  • Transparente, avec un intérieur lisse en verre
  • Flexibilité réduite pour les applications d’aspiration
  • Conforme REACH
  • Thermoplastique par nature
Spécification
Certifications/Conformité La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI, sans DEHP
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Matériau Tygon
Diamètre (métrique) externe 0,76 mm
Longueur totale (métrique) 152,4 m
Épaisseur (métrique) 0,25 mm
À utiliser avec (application) Usage général en laboratoire et pharmaceutique, notamment avec des applications d’injection ou de distribution de précision
Température min. de fonctionnement (métrique) -35°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Stérilité Stérile
Couleur Translucide
Flexibilité Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 85 °C
Afficher plus Afficher moins
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.