Learn More
Masterflex™ Tubulure Microbore non DEPH Tygon™
Code produit 15197044 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,76 mm
1.27 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,76 mm
2,29 mm
2.29 mm
Conditionnement:
150m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
15197044 1.27 mm 2.29 mm 150m
15137044 0,25 mm 0,76 mm 150m
15187044 0,76 mm 2,29 mm 150m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15197044 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0642005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    528.26€ / 150m
    Économisez 26.74€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-01-2027
À utiliser durant une perfusion intraveineuse ou intra-artérielle, ainsi qu'au cours d’autres applications chirurgicales et hospitalières. Tubulure Microbore non DEPH Tygon™ Saint Gobain Performance Plastics™, suffisamment rigide pour une manipulation facile, mais aussi assez souple pour réduire les problèmes de perforation.
  • Haute rigidité pour résister aux torsions
  • Conforme aux spécifications USP classe VI
  • Compatible avec le sang
  • Transparente, avec un intérieur lisse en verre
  • Flexibilité réduite pour les applications d’aspiration
  • Conforme REACH
  • Thermoplastique par nature
Spécification
Certifications/Conformité La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI, sans DEHP
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 1.27 mm
Diamètre (métrique) externe 2.29 mm
Longueur totale (métrique) 150 m
Épaisseur (métrique) 0.51 mm
À utiliser avec (application) Usage général en laboratoire et pharmaceutique, notamment avec des applications d’injection ou de distribution de précision. Également excellente avec les applications de pompe péristaltique à faible débit
Température min. de fonctionnement (métrique) -35°C
Quantité d’emballage 1 unité
Stérilité Stérile
Couleur Translucide
Flexibilité Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 85 °C