Learn More
Masterflex™ Tubulure de laboratoire Tygon™ R-3603
Code produit 15119222
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0.8 mm
1.6 mm
2,4 mm
4.8 mm
Diamètre (métrique) externe:
2.4 mm
4,8 mm
5,6 mm
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
15m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
15119222 1.6 mm 4,8 mm 1 pièce
15176494 0.8 mm 2.4 mm 1 pièce
13553610 4.8 mm 8 mm 15m
10160551 2,4 mm 5,6 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15119222 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0640772
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Formulée pour résister à la fatigue de souplesse et à l’abrasion, elle est moins perméable que les tubulures en caoutchouc. Tygon™ Les tubes de laboratoire R-3603 supportent pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
  • La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles
  • Non toxique et non contaminante
  • Paroi intérieure lisse et polie
  • Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les fixations pour des installations de laboratoire simples
  • Sans BPA ni phtalates
  • Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante
Applications courantes
  • Utilisation générale en laboratoire
  • Aliments et boissons
  • Applications biopharmaceutiques
  • Instruments analytiques
  • Pompes péristaltiques et pompes à vide
  • Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation
Spécification
Certifications/Conformité Conforme FDA, USP classe VI, NSF 51
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,06 in
Diamètre (métrique) interne 1.6 mm
Matériau Plastique
Diamètre (impériale) externe 0,19 in
Diamètre (métrique) externe 4,8 mm
Longueur totale (impériale) 49.2 ft.
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (impériale) 0,06 in
Épaisseur (métrique) 1.6 mm
À utiliser avec (application) Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse
Température min. de fonctionnement (métrique) 74°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Dureté 56 (Shore A, 15 s)
Flexibility Flexible
Pression maximale 69 psi
Niveau de vide 4,8 bars (à 21 °C)
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tubulures