Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure de pompe péristaltique Tygon™ S3™ E-LFL
Élimine la nécessité d’un remplacement fréquent du filtre en aval en raison d’une réduction de la spallation des particules. La tubulure de pompe péristaltique Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ E-LFL réduit le risque de contamination des liquides sensibles.
259.00€ - 373.00€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Certifications/Conformité | USP classe VI |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Tygon S3 E-LFL |
Longueur totale (métrique) | 762 cm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15197054
|
Saint Gobain Life Sciences
AVX42019 |
6,4 mm | 12,7 mm |
259.00€
7.50m |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15107064
|
Saint Gobain Life Sciences
AVX42038 |
12,7 mm | 19 mm |
373.00€
7.50m |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15117064
|
Saint Gobain Life Sciences
AVX42029 |
9,6 mm | 1,6 mm |
337.00€
7.50m |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Longue durée de vie flexible - réduit les temps d’arrêt dus à une défaillance de la pompe
- Grande résistance aux substances chimiques
- Plus de 1 000 heures de fonctionnement de la tubulure à pompe à 0 psi
- Plus de 600 heures de fonctionnement de la tubulure à pompe à 10 psi
- Spallation des particules extrêmement faible - fiable pour les applications avec liquides sensibles
- Sans BPA ni phtalates
Spécification
Tubing | |
Autoclavables | |
762 cm | |
3,2 mm | |
1 de chaque | |
Transparent | |
74°C |
USP classe VI | |
Tygon S3 E-LFL | |
1/8 in. | |
Pour les laboratoires, les denrées alimentaires, les boissons et les applications biopharmaceutiques | |
Stérile | |
25 psi |