Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ E-3603
Beschreibung
Tygon™ Tube E-3603 de Saint-Gobain Il est d'une transparence cristalline et d'une grande flexibilité, capable de gérer pratiquement tous les produits chimiques organiques présents dans un laboratoire moderne. Elle est non oxydante et non infectieuse, ce qui en fait un choix optimal pour une variété d’applications. Tygon™ L'E-3603 présente des tolérances élevées et une constance d'un lot à l'autre, ce qui donnera des résultats reproductibles dans votre laboratoire. Elle est non toxique, non contaminante et moins perméable qu’une tubulure en caoutchouc. L’alésage intérieur lisse et vitreux empêche l’accumulation et facilite le nettoyage.
- Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminante
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les fixations pour des installations de laboratoire simples
- Sans BPA ni phtalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante
Compliance
FDA, NSF, 3-A, conforme à la norme USP classe VI, Japan Food Sanitation Law 370/1959, REACH, 1935/2004/CE et 10/2011/UE.
Spezifikation
Spezifikation
| Diamètre (impériale) interne | 1/4 in |
| Diamètre (métrique) interne | 6.4 mm |
| Matériau | Tygon S3 E-3603 |
| Diamètre (impériale) externe | 0,625 in |
| Diamètre (métrique) externe | 15.9 mm |
| Longueur totale (impériale) | 50 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 15 m |
| Épaisseur (impériale) | 3/16 in |
| Épaisseur (métrique) | 4,76 mm (3/16 in) |
| Couleur | Concluant |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.