Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ E-3603
Code produit 12355909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,5 in
1/4 in
Diamètre (impériale) externe:
0,625 in
1,125 in
Pression maximale:
36 psi (à 73 °F)
53 psi (à 73 °F)
Épaisseur (impériale):
3/16 in
5/16 in
Conditionnement:
1 pièce
15m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Pression maximale Épaisseur (impériale) Conditionnement
12355909 0,5 in 1,125 in 36 psi (à 73 °F) 5/16 in 1 pièce
10130121 1/4 in 0,625 in 53 psi (à 73 °F) 3/16 in 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12355909 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur ACF00040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.90€
    1203.86€ / 1 pièces
    Économisez 107.04€
    8% de réduction
Expédition estimée: 01-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tygon™ Tube E-3603 pour applications de laboratoire et sous vide.
Tygon™ Tube E-3603 de Saint-Gobain Il est d'une transparence cristalline et d'une grande flexibilité, capable de gérer pratiquement tous les produits chimiques organiques présents dans un laboratoire moderne. Elle est non oxydante et non infectieuse, ce qui en fait un choix optimal pour une variété d’applications. Tygon™ L'E-3603 présente des tolérances élevées et une constance d'un lot à l'autre, ce qui donnera des résultats reproductibles dans votre laboratoire. Elle est non toxique, non contaminante et moins perméable qu’une tubulure en caoutchouc. L’alésage intérieur lisse et vitreux empêche l’accumulation et facilite le nettoyage.
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles
  • Non toxique et non contaminante
  • Paroi intérieure lisse et polie
  • Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les fixations pour des installations de laboratoire simples
  • Sans BPA ni phtalates
  • Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante
Compliance
FDA, NSF, 3-A, conforme à la norme USP classe VI, Japan Food Sanitation Law 370/1959, REACH, 1935/2004/CE et 10/2011/UE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) interne 0,5 in
Diamètre (métrique) interne 12.7 mm
Matériau Tygon S3 E-3603
Diamètre (impériale) externe 1,125 in
Diamètre (métrique) externe 28.58 mm
Longueur totale (impériale) 50 ft.
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (impériale) 5/16 in
Épaisseur (métrique) 7.9 mm
Couleur Concluant
Flexibilité Rayon de courbure de 22 mm
Pression maximale 36 psi (à 73 °F)
Type de produit Tubulures