Learn More
Ismatec™ Tubulure standard à 3 arrêts Tygon™
Code produit 10269080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
D.I. de 0,64mm, D.E. de 2,46mm
Dia .int. de 0,13 mm, dia. ext. de 1,95 mm
Dia .int. de 0,25 mm, dia. ext. de 2,07 mm
Dia .int. de 0,38 mm, dia. ext. de 2,20 mm
Dia .int. de 0,44 mm, dia. ext. de 2,26 mm
Dia .int. de 0,57 mm, dia. ext. de 2,39 mm
Dia .int. de 1,09 mm, dia. ext. de 2,81 mm
Dia .int. de 2,54 mm, dia. ext. de 4,26 mm
Conditionnement:
12 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
10269080 Dia .int. de 0,38 mm, dia. ext. de 2,20 mm 12 pièces
10440071 Dia .int. de 0,25 mm, dia. ext. de 2,07 mm 12 pièces
10340831 Dia .int. de 0,57 mm, dia. ext. de 2,39 mm 12 pièces
10646771 Dia .int. de 1,09 mm, dia. ext. de 2,81 mm 12 pièces
10075090 Dia .int. de 2,54 mm, dia. ext. de 4,26 mm 12 pièces
10600013 Dia .int. de 0,13 mm, dia. ext. de 1,95 mm 12 pièces
10005190 D.I. de 0,64mm, D.E. de 2,46mm 12 pièces
10047271 Dia .int. de 0,44 mm, dia. ext. de 2,26 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10269080 Fournisseur Ismatec™ Code fournisseur 9761914
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Tubulure à 3 arrêts complète abordable pour les applications générales de laboratoire. La tubulure standard à 3 arrêts Ismatec™ Tygon™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés d’aspiration et de sortie.
  • Transparent.
  • Résistante à presque tous les produits chimiques inorganiques.
  • Sans goût.
  • Paroi intérieure lisse et polie.
  • Faible perméabilité aux gaz.
  • Résistante à l’usure et non oxydante.
  • Constante diélectrique élevée.
  • Lixiviation possible de plastifiants.
  • Applications
    • Acides : Bon
    • Solutions alcalines : Bon
    • Solvants : Non recommandé
    • Pression : Foire
    • Dépression : Bon
    • Milieux visqueux : Excellent
    • Milieux stériles : Limité
  • Conforme aux normes : FDA 21 CFR175.300
  • Stérilisation
    • Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C ; la tubulure apparaît laiteuse.
    • Stérilisation au gaz avec de l’oxyde d’éthylène.
    • Stérilisation par irradiation déconseillée.
Spécification
Certifications/Conformité FDA 21 CFR175.300
Description Code couleur : Orange-vert
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,38 mm
Matériau Tygon
Longueur totale (métrique) 40 cm
Épaisseur (métrique) 0,91 mm
À utiliser avec (application) Applications générales de laboratoire, tubulure à 3 arrêts pour cassettes MS/CA
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Quantité d’emballage 12 unités/boîte
Propriétés de résistance Acides, alcalis
Taille de la tubulure Dia .int. de 0,38 mm, dia. ext. de 2,20 mm
Perméabilité aux gaz CO2 360, O2 80, N2 40
Limites Lixiviation possible de plastifiants.
Couleur Transparent
Niveau de vide Bon
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tubulure à 3 arrêts