Learn More
TyK2-IN-2, MedChemExpress
Description
TyK2-IN-2 (Compoud 18) is a potent and selective TYK2 inhibitor with IC50s of 7 nM, 0.1 μM and 0.05 μM for TYK2 JH2, IL-23 and IFNα, respectively. TyK2-IN-2 also inhibits phosphodiesterase 4 (PDE4) with an IC50 of 62 nM. TyK2-IN-2 can be used for the research of inflammatory and autoimmune diseases.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TyK2-IN-2 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 2098466-94-3 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H18N6O |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 25 mg/mL (80.55 mM) |
| SMILES | CNC1=CC(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=NN3C1=NC=C3C(N)=O |
| Afficher plus |