Learn More
Tyloxapol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10381023 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10381023 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10381023 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 422370050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.15€
    36.65€ / 5g
    Économisez 31.50€
    46% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 25301-02-4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25301-02-4
Numéro MDL MFCD00149002
Synonyme Ethoxylated p-tert-octylphenol formaldehyde polymer
Spécification
Nom chimique ou matériau Tyloxapol
Densité 1.1000g/mL
pH 4.0 to 7.0 (5% aq. soln.)
Point d’éclair >113°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 10014
Gravité spécifique 1.1
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in benzene, toluene, chloroform, carbon, tetrachloride, carbon disulfide, acetic acid
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tyloxapol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tyloxapol