Learn More
Tyloxapol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tyloxapol |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H22O.C2H4O.CH2O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11;1-2-3-1;1-2/h6-9,15H,10H2,1-5H3;1-2H2;1H2 |
| Poids de la formule | 280.2038 |