Learn More
Tyloxapol, TRC
Code produit 30454857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
25 g
Conditionnement:
1g
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454857 2.5 g 2.50g
30449067 1 g 1g
30452133 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30454857 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT9477002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25301-02-4
Formule moléculaire ((C H2 O)mon(C2 H4 O)mon(C14 H22 O)mon)co
Poids moléculaire (g/mol) 280.4
Synonyme p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)Phenol Polymer with Ethylene Oxide and Formaldehyde, Ethylene Oxide Polymer with Formaldehyde and p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, Oxirane Polymer with Formaldehyde and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, Ethylene oxide-formaldehyde-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol copolymer, Ethylene oxide-formaldehyde-p-octylphenol Copolymer, NSC 90255, Superinone, Triton A 20, Triton WR 1339, Tyloxapol, p-Isooctylpolyoxyethylenephenol Formaldehyde Polymer
Nom IUPAC du formaldéhyde ; oxyrane ; 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1.C=O.C2CO2
Specifications
Nom chimique ou matériau Tyloxapol
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C14H22O.C2H4O.CH2O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11;1-2-3-1;1-2/h6-9,15H,10H2,1-5H3;1-2H2;1H2
Poids de la formule 280.2038