Learn More
Justrite™ Bidons de sécurité en acier de type 1
Code produit 11983549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11983549 4 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11983549 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 7110200Z
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bidon pour produits inflammables
• Pour stockage de liquides inflammables
• Résistant aux chocs et agressions chimiques
• Agrément FM/UL/ULC et TÜV/GS
• Garantie 10 ans
• Bord doublé renforcé et fond rehaussé:
• Réduit la transmission de chaleur par le sol
• Etanchéité contrôlée individuellement sur chaque bidon
• Revêtement extérieur par poudrage électrostatique; résistant aux chocs et agressions chimiques
• Poignée renforcée, servant au transport et à la distribution
• Bouchon avec ressort de rappel:
• Fermeture automatique
• Pression de fermeture tarée à 0,35 bar jouant le rôle de soupape anti-surpression en cas d'incendie
• Joint en liège traité pour vieillir sans durcir ni craqueler
• Double tamis pare-flamme:
• Stoppe la progression des flammes de l'extérieur vers l'intérieur du bidon
• En cas d'incendie, les flammes ne se propagent pas dans le bidon, les vapeurs sont brûlées au fur et à mesure de leur émission évitant ainsi tout risque d'explosion
• Construction acier inox, résistance à la corrosion
• Conçu pour un débit élevé de versement
• Large zone de marquage
• Pour identification du contenu, de l'utilisateur, du lieu de stockage..afin d'éviter toute mauvaise manipulation
• Instruction de sécurité en 3 langues
• Bidon acier ouverture par poignée
• Bidon acier
Spécification
Capacité (métrique) 4 l
Diamètre (métrique) externe 241 mm