Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 30 Q-CLASSIC-30 avec 2 portes
Code produit 15986496 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Configuration:
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
Couleur:
Gris anthracite, Jaune avertissement
Gris anthracite, Porte gris clair
Gris anthracite, Porte jaune d'avertissement
Poids (métrique):
271,50 kg
302,00 kg
334,00 kg
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Configuration Couleur Poids (métrique) unitSize
15986496 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) Gris anthracite, Porte gris clair 334,00 kg 1 pièce
15546895 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) Gris anthracite, Porte jaune d'avertissement 271,50 kg 1 pièce
15986486 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) Gris anthracite, Porte gris clair 271,50 kg 1 pièce
15966496 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) Gris anthracite, Porte gris clair 302,00 kg 1 pièce
15966466 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) Gris anthracite, Jaune avertissement 302,00 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 15986496 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3100306133649
Réservé à une utilisation en intérieur.
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
  • Construction robuste et longue durée de vie : Porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés à l'extérieur du compartiment de rangement pour une protection accrue contre la corrosion, surface résistante aux rayures et aux chocs, facile à nettoyer
  • Manipulation facile et confortable : Les portes s'arrêtent dans n'importe quelle position et se referment automatiquement en cas d'incendie.
  • Utilisation non autorisée interdite : portes verrouillables avec cylindre profilé (intégration possible dans un système de verrouillage existant)
  • Transport facile : base de transport intégrée avec housse de base amovible (en option) ou aides à l'ajustement avec housse de base
  • Ventilation : conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d'extraction technique
Garantie
10 ans
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu de 30 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE
Configuration 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
Profondeur (métrique) extérieure 620 mm
Profondeur (métrique) intérieure 519 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 519 x 1050 x 1626 mm
Dimensions (P x L x H) 620 x 1164 x 1947 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1947 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1626 mm
Modèle Q30.195.116
Nbre de portes 2
Revêtement de surface Revêtu de poudre, texturé
Poids (métrique) 334,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 1164 mm
Largeur (métrique) intérieure 1050 mm
Couleur Gris anthracite, Porte gris clair
Hauteur (métrique) de l’ouverture 90 mm
Matériau Acier
Type de produit Armoire de rangement pour produits inflammables