Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 30 Q-CLASSIC-30 à charnière gauche
Code produit 15986996 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Configuration:
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
4 tiroirs
6 tiroirs
Couleur:
Gris anthracite / Gris clair (RAL 7035)
Gris anthracite / Jaune sécurité, Jaune
Gris anthracite, Gris clair
Gris anthracite, Jaune avertissement
Largeur (métrique) extérieure:
564 mm
864 mm
864 mm
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Configuration Couleur Largeur (métrique) extérieure unitSize
15986996 6 tiroirs Gris anthracite, Jaune avertissement 864 mm 1 pièce
15906256 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) Gris anthracite / Gris clair (RAL 7035) 564 mm 1 pièce
15966216 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) Gris anthracite, Jaune avertissement 564 mm 1 pièce
15946256 4 tiroirs Gris anthracite, Gris clair 564 mm 1 pièce
15916226 4 tiroirs Gris anthracite / Jaune sécurité, Jaune 564 mm 1 pièce
15966256 6 tiroirs Gris anthracite, Gris clair 564 mm 1 pièce
15936226 6 tiroirs Gris anthracite, Jaune avertissement 564 mm 1 pièce
15907026 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) Gris anthracite / Gris clair (RAL 7035) 864 mm 1 pièce
15361826 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) Gris anthracite / Jaune sécurité, Jaune 864 mm 1 pièce
15966996 4 tiroirs Gris anthracite, Jaune avertissement 864 mm 1 pièce
15947026 6 tiroirs Gris anthracite, Gris clair 864 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
This item is not returnable. View return policy
Réservé à une utilisation en intérieur.
Product Code. 15986996 Supplier asecos™ Supplier No. 3100806033629
This item is not returnable. View return policy
Réservé à une utilisation en intérieur.
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
  • Construction robuste et longue durée de vie : Porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés à l'extérieur du compartiment de rangement pour une protection accrue contre la corrosion, surface résistante aux rayures et aux chocs, facile à nettoyer
  • Manipulation facile et confortable : Butée de porte dans n'importe quelle position, fermeture automatique en cas d'incendie
  • Utilisation non autorisée interdite : porte verrouillable avec cylindre profilé (intégration possible dans un système de verrouillage existant)
  • Transport facile : base de transport intégrée avec housse de base amovible (en option) ou aides à l'ajustement avec housse de base
  • Ventilation : conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d'extraction technique
Specifications
Certifications/Conformité Résistance au feu de 30 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE
Configuration 6 tiroirs
Profondeur (métrique) extérieure 620 mm
Profondeur (métrique) intérieure 519 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 519 x 750 x 1626 mm
Dimensions (P x L x H) 620 x 864 x 1947 mm
Modèle de porte Ailette, Charnière gauche
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1947 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1626 mm
Modèle Q30.195.086.WD
Nbre de portes 1
Revêtement de surface Revêtu de poudre, texturé
Poids (métrique) 280,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 864 mm
Largeur (métrique) intérieure 750 mm
Couleur Gris anthracite, Jaune avertissement
Hauteur (métrique) de l’ouverture 90 mm
Matériau Acier
Type de produit Armoire de rangement pour produits inflammables