Learn More
Hellma Grande cellule type 700 - OG
Description
- Cellule d’absorption
- Grand volume
- Sans couvercle
- En verre optique
- Plage de VIS (360 à 2 500 nm)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 56 000 μL |
| Matériau | Verre optique |
| Largeur (métrique) intérieure | 40 mm |
| Épaisseur (métrique) | Épaisseur de base : 2,0 mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Longueur du trajet optique | 20 mm |
| Wavelength Range | De 360 à 2500 nm |
| Hauteur (métrique) | 82 mm |
| Largeur (métrique) | 44,4 mm |