Learn More
asecos™ Portes à battant Q-CLASSIC-90 d’armoire de stockage de sécurité de type 90
Tous les produits asecos ProduitsDescription
- Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
- Construction robuste et longue durée de vie : Porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés à l'extérieur du compartiment de rangement pour une protection accrue contre la corrosion, surface résistante aux rayures et aux chocs, facile à nettoyer
- Manipulation facile et confortable : Les portes s'arrêtent dans n'importe quelle position et se referment automatiquement en cas d'incendie.
- Utilisation non autorisée interdite : portes verrouillables par cylindre (intégration possible dans un système de verrouillage existant) et indicateur d'état de verrouillage (rouge/vert)
- Transport aisé : base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
- Alignement aisé : aides au réglage qui permettent de compenser les sols inégaux
- Ventilation : conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d'extraction technique, indicateur de fonctionnement par roue tournante dans la grille d'extraction.
- Résistance au feu de 90 minutes
- Type testé conformément à la norme EN 14470-1
- Conformité à la norme EN 16121/16122
- Certification GS
- Conforme CE
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE |
| Configuration | 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) |
| Profondeur (métrique) extérieure | 615 mm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 522 mm |
| Description | Portes gris clair |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 522 x 750 x 1647 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 615 x 893 x 1953 mm |
| Modèle de porte | Ailette |
| À utiliser avec (application) | Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail |
| Hauteur (métrique) extérieure | 1953 mm |
| Afficher plus |