Learn More
asecos™ Armoire de rangement de sécurité sous paillasse type 90 pour déchets UB-T-90E, modèle UB90.060.110.2T:0014, acier inoxydable, qualité supérieure
Code produit 30130845 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Argent, Gris clair
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
30130845 Argent, Gris clair 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30130845 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3652188238347
Réservé à une utilisation en intérieur.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Armoire de rangement de sécurité sous paillasse PREMIUM type 90 avec portes battantes en acier inoxydable et comprenant un système d'élimination et une surveillance de l'air d'échappement.
Pour des applications sûres de stockage temporaire de liquides à éliminer dans les zones de travail
Fonction / construction
  • Construction robuste et longue durée de vie : corps en tôle d'acier revêtue de poudre
  • Manipulation facile et confortable : Les portes s'arrêtent dans n'importe quelle position et se referment automatiquement en cas d'incendie.
  • Convivialité : accès à tous les conteneurs de déchets, 93° ouverture de la porte à battant, tiroir facile à utiliser
  • Utilisation non autorisée interdite : portes verrouillables avec serrure à cylindre et indicateur d'état de verrouillage (rouge/vert)
  • Mobile : roulettes avec socle (disponible en option), déplacement aisé du meuble
  • Ventilation : conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (DN 50) à un système d'extraction technique
Équipement intérieur avec
  • 2 tiroirs broyeurs STAWA-R avec plaque de positionnement, incluant 3 traversées coupe-feu en acier inoxydable
  • 4 bidons de 10 L, polyéthylène (conducteur)
  • 2 x kit de surveillance du système d'élimination des accessoires avec boîtier de signalisation intégré
  • 1 x unité de surveillance de l'air d'échappement
Certificats
  • Résistance au feu de 90 minutes
  • type testé conformément à la norme EN 14470-1
  • Conformité à la norme DIN EN 16121/16122
  • Conforme CE
Spécification
Profondeur (métrique) intérieure 452 mm
Dimensions (P x L x H) 574 x 1102 x 600 mm
Modèle de porte Double, Ailette
À utiliser avec (application) Almacenamiento temporal de líquidos de eliminación en áreas de trabajo
Capacité de charge 50 kg
Modèle UB90.060.110.2T :0014
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 2
Type d’étagère Tiroir
Revêtement de surface Conducteur
Poids (impériale) 455.25 lb.
Poids (métrique) 206.5 kg
Largeur (métrique) intérieure 979 mm
Couleur Argent, Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 22,60 in
Hauteur (impériale) extérieure 23,62 in
Hauteur (métrique) de l’ouverture 502 mm
Matériau Protection de sonde acier inoxydable, Gypse
Type de produit Combi Armoire de stockage de sécurité
Largeur (impériale) extérieure 43,38 in