Learn More
MedChemExpress Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-OH
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.07% |
| CAS | 58569-55-4 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Poids moléculaire | 573.66 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 25 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : ≥ 40 mg/mL (69.73 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (11.63 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | Met-Enkephalin∣ Methionine enkephalin |