Learn More
MedChemExpress Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-OH
Code produit 16469196
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469196 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16469196 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYP0073
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-OH regulates human immune function and inhibits tumor growth via binding to the opioid receptor.
Spécification
Pureté 98.07%
CAS 58569-55-4
Contenu et stockage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Poids moléculaire 573.66 g/mol
Type de produit Peptides
Quantité 100 mg
Conditions d’expédition Room temperature
Solubilité DMSO : ≥ 40 mg/mL (69.73 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (11.63 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme Met-Enkephalin∣ Methionine enkephalin