Learn More
MedChemExpress Tyr-Somatostatin-14
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.78% |
| CAS | 58100-03-1 |
| Contenu et stockage | Stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Poids moléculaire | 1801.05 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 100 mg/mL (55.52 mM∣Need ultrasonic) |