Learn More
Thermo Scientific Chemicals [Tyr1] Somatostatin
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Méthode de purification | HPLC |
| Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
| Format | Solid |
| Poids moléculaire | 1732.00 |
| Type de produit | [Tyr1] Somatostatin |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Séquence | Tyr-Gly-Cys-Lys-Asn-Phe-Phe-Trp-Lys-Thr-Phe-Thr-Ser-Cys |