Learn More
Thermo Scientific™ [Tyr4, D-Phe12] Bombesin
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Méthode de purification | HPLC |
| Nom usuel | Bombesin Receptor Antagonist |
| Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
| Format | Solid |
| Poids moléculaire | 1679.89 |
| Type de produit | [Tyr4, D-Phe12] Bombesin |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Séquence | Glp-Gln-Arg-Tyr-Gly-Asn-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-D_Phe-Leu-Met-NH2 |
For Research Use Only