Learn More
Invitrogen™ Tyramide Conjugates
Code produit 15542414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conjugué:
Alexa Fluor™ Plus 750
Alexa Fluor™ 350
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ 488
Biotine-XX
Excitation / émission:
347 à 442 nm
495 à 519 nm
555 à 565 nm
556 à 573 nm
579 à 604 nm
591 à 617 nm
650 à 668 nm
750/790 nm
Conditionnement:
0.50mg
1 pièce
150 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conjugué Excitation / émission Conditionnement
15542414 Alexa Fluor™ 488 495 à 519 nm 1 pièce
15651902 Alexa Fluor™ 350 347 à 442 nm 150 pièces
15661902 Alexa Fluor™ 546 556 à 573 nm 150 pièces
15671902 Alexa Fluor™ 555 555 à 565 nm 150 pièces
15681902 Alexa Fluor™ 568 579 à 604 nm 150 pièces
15539135 Alexa Fluor™ 594 591 à 617 nm 1 pièce
15691902 Alexa Fluor™ 647 650 à 668 nm 150 pièces
17836578 Alexa Fluor™ Plus 750 750/790 nm 0.50mg
15595055 Biotine-XX - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15542414 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B40953
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.00€
    383.65€ / 150 réactions
    Économisez 71.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermo Fisher Scientific propose une vaste gamme de conjugués à base de tyramide brillants Alexa Fluor™, Alexa Fluor™ Plus ou Biotine XX. Ces conjugués à base de tyramide sont utilisés dans l’amplification du signal de tyramide (TSA), également appelée dépôt de rapporteur catalysé (CARD).
Thermo Fisher Scientific propose une vaste gamme de conjugués à base de tyramide brillants Alexa Fluor™, Alexa Fluor™ Plus ou Biotine XX. Ces conjugués à base de tyramide sont utilisés dans l’amplification du signal de tyramide (TSA), également appelée dépôt de rapporteur catalysé (CARD). La TSA est utilisée pour amplifier les signaux jusqu’à 200 fois par rapport aux méthodes d’imagerie standard. Ce réactif peut être utilisé avec n’importe quel anticorps conjugué à la HRP pour l’amplification du signal de tyramide afin de détecter des cibles peu abondantes. L’imagerie fluorescente multiplexable permet d’obtenir jusqu’à sept complexes.
Ces réactifs de tyramide sont utilisés dans l’amplification du signal de tyramide (TSA), également appelée dépôt de rapporteur catalysé (CARD). La TSA est utilisée pour amplifier le signal jusqu’à 200 fois par rapport aux méthodes d’imagerie standard. Ces réactifs sont fournis seuls, mais sont également disponibles avec nos kits d’amplification du signal du tyramide SuperBoost™ (disponibles séparément). Ils peuvent être utilisés avec n’importe quel anticorps conjugué à la HRP pour l’amplification du signal de tyramide pour la détection de cibles de faible abondance. Il est possible d’utiliser jusqu’à sept complexes en immunocytochimie fluorescente multiplex (ICC), en immunohistochimie (IHC) et en hybridation in situ (ISH).
Caractéristiques :
• Sensibilité supérieure pour la détection de cibles de faible niveau ou difficiles à détecter par imagerie fluorescente
• Protocole simple et détection à l’aide de filtres standard
• Convient pour le co-marquage d’images multiplex à haute résolution avec TO-PRO-3, anticorps secondaires et autres kits SuperBoost
• Nécessite 10 à 100 fois moins d’anticorps primaires que les expériences ICC/IHC/ISH standard
Les réactifs Tyramide, lorsqu’ils sont utilisés conformément aux instructions, peuvent augmenter la sensibilité jusqu’à 200 fois par rapport aux méthodes d’imagerie standard. Ces réactifs permettent d’affiner vos résultats pour une visibilité claire dans les domaines critiques que les méthodes d’imagerie standard ne parviennent pas à révéler. Ils sont simples à utiliser et s’adaptent facilement aux protocoles expérimentaux ICC, IHC ou FISH standard, à l’aide de n’importe quel type de cellule ou de tissu. Les cellules marquées à l’aide d’un réactif à base de tyramide peuvent être visualisées à l’aide de n’importe quel type de microscope, ce qui permet d’obtenir des images multiplex à haute résolution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Clonality Néant
Quantité 1 flacon
À utiliser avec (application) IHC, IF, ICC, ISH
Gamme de produits Alexa Fluor
Conjugué Alexa Fluor™ 488
Méthode de détection Fluorescence
Contenu et stockage 1 flacon de réactif de tylamide Alexa Fluor est suffisant pour 150 lames
stockage (2 °C à 8 °C. Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit est stable pendant 6 mois après sa réception.)
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
Excitation / émission 495 à 519 nm