Learn More
Chlorhydrate de tyramine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484893
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484893 5 g 5g
11494893 25 g 25g
11404903 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484893 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12220.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 60-19-5 | C8H12ClNO | 173.64 g/mol
Reagent for fluorescence enzyme immunoassay
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-19-5
Formule moléculaire C8H12ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 173.64
Numéro MDL MFCD00012901
Clé InChI RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tyramine hydrochloride, 4-2-aminoethyl phenol hydrochloride, 4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, tyrosamine hydrochloride, tyramine monochloride, p-tyramine hydrochloride, phenol, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, p-tryamine hydrochloride, tyramine hcl, unii-z5kdh3h147
CID PubChem 66449
Nom IUPAC 4-(2-aminoéthyl)phénol;chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tyramine hydrochloride
Point de fusion 271°C to 274°C
Quantité 5 g
Beilstein 3627058
Merck Index 14,9835
Poids de la formule 173.65
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tyramine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tyramine hydrochloride