Learn More
Tyramine Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tyramine hydrochloride |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H |
| Poids de la formule | 173.0607 |