Learn More
Tyramine, MedChemExpress
Description
Tyramine is an amino acid that helps regulate blood pressure. Tyramine occurs naturally in the body, and it's found in certain foods.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tyramine |
| CAS | 51-67-2 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H11NO |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (242.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5.26 mg/mL (38.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C1=C(C=CC(=C1)O)CCN |
| Poids moléculaire (g/mol) | 137.18 |
| Poids de la formule | 137.18 |
| Afficher plus |