Learn More
Tyrosol, MedChemExpress
Description
Tyrosol is a derivative of phenethyl alcohol. Tyrosol attenuates pro-inflammatory cytokines from cultured astrocytes and NF-κB activation. Anti-oxidative and anti-inflammatory effects.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tyrosol |
| CAS | 501-94-0 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H10O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (723.80 mM) |
| SMILES | OCCC1=CC=C(O)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.16 |
| Poids de la formule | 138.16 |
| Afficher plus |