Learn More
Tyrphostin 23, MedChemExpress
Code produit 16422797
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422797 50 mg
16406718 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16422797 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15644
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Tyrphostin 23 (Tyrphostin A23) is an EGFR inhibitor with an IC50 and Kiof 35 and 11 μM, respectively.
Tyrphostin 23 (Tyrphostin A23) is an EGFR inhibitor with an IC50 and Kiof 35 and 11 μM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tyrphostin 23
CAS 118409-57-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H6N2O2
Quantité 50 mg
Synonyme Tyrphostin A23 RG-50810 AG 18
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (537.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C/C(C#N)=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 186.17
Poids de la formule 186.17
Pourcentage de pureté 99.43%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease