Learn More
Tyrphostine 23, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tyrphostin 23 |
| CAS | 118409-57-7 |
| Formule moléculaire | C10 H6 N2 O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H6N2O2/c11-5-8(6-12)3-7-1-2-9(13)10(14)4-7/h1-4,13-14H |
| SMILES | Oc1ccc(C=C(C#N)C#N)cc1O |
| Nom IUPAC | 2-[(3,4-dihydroxyphényl)méthylidène]propanedinitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.17 |
| Poids de la formule | 186.0429 |