Learn More
Tyrphostine A23, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Tyrphostin inhibit protein tyrosine kinase and block the EGF-dependent autophosphorylation of the receptor. The inhibitors can bind to the EGF receptor kinase domain with different affinities. It also inhibits PDGFR kinase. Tyrphostin A23 has been used to inhibit agonist-induced GP IIb- IIIa activation in permeabilized platelets and in other studies to block calcium channel currents in vascular smooth muscle cells. . Tyrphostin A23 can also inhibit the internalization of (125)I-transferrin in Heb7a cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La tyrosine inhibe la protéine tyrosine kinase et bloque l’autophosphorylation du récepteur dépendante de l’EGF. Les inhibiteurs peuvent se lier au domaine de la kinase du récepteur EGF avec différentes affinités. Il inhibe également la kinase PDGFR. La tyrphostine A23 a été utilisée pour inhiber l’activation du GP IIb- IIIa induite par des agonistes dans les plaquettes perméabilisées et dans d’autres études pour bloquer les courants des canaux calciques dans les cellules musculaires lisses vasculaires. . La tyrphostatine A23 peut également inhiber l’internalisation de (125 ) I-transferrine dans7 les cellules He ba.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, l’éthanol ou le DMF
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants, des acides et de la chaleur.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tyrphostin A23 |
| Couleur | Marron à jaune |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | Soluble in DMSO, ethanol, or DMF |
| Poids de la formule | 186.17 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Forme physique | Poudre |