Learn More
Tyrphostine A9, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435329 50 mg 50mg
15425329 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435329 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63058.MF
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase du récepteur PDGF
Selective inhibitor of PDGF receptor tyrosine kinase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10537-47-0
Formule moléculaire C18H22N2O
Poids moléculaire (g/mol) 282.387
Numéro MDL MFCD00209853
Clé InChI MZOPWQKISXCCTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tyrphostin a9, malonoben, tyrphostin 9, malonoben ansi, caswell no. 291aa, 2-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylidene malononitrile, unii-87te8mrs65, tyrphostin 9/ag-9, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzylidene malononitrile, epa pesticide chemical code 537200
CID PubChem 5614
ChEBI CHEBI:82168
Nom IUPAC 2-[(3,5 -ditert-butyl-4 -hydroxyphényl)méthylidène]propanedinitrile
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C=C(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Tyrphostin A9
Couleur Jaune
Quantité 50 mg
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 282.39
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre