Learn More
Tyrphostine B46, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424249 10 mg 10mg
15434249 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424249 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61704.MA
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Inhibiteur de l’activité de la kinase du récepteur EGF
Inhibitor of EGF receptor kinase activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133550-34-2
Formule moléculaire C19H18N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 322.364
Numéro MDL MFCD00209865
Clé InChI GSQOBTOAOGXIFL-WJDWOHSUSA-N
Synonyme tyrphostin b46, z-2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl-n-3-phenylpropyl prop-2-enamide, n-3 inverted exclamation marka-phenylpropyl-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide
CID PubChem 5353390
Nom IUPAC (Z)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphényl)-N-(3-phénylpropyl)prop-2-énamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCNC(=O)C(=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Tyrphostin B46
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Poids de la formule 322.36
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre