Learn More
Tyrphostine C15, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446799 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15446799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65227.MA
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Un inhibiteur sélectif de l’ErbB2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tyrphostin C15
CAS 149092-50-2
Couleur Jaune à orange
Formule moléculaire C19H15N3O3S2
Numéro MDL MFCD01074971
Quantité 10 mg
Sensibilité Light sensitive
Synonyme tyrphostin ag 825, tyrphostin c15, 4-hydroxy-3-methoxy-5-benzothiazolylthiomethyl benzylidenecyanoacetamide, 5-benzothiazol-2-yl thiomethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzylidenecyanoacetamide, 2e-3-3-1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl methyl-4-hydroxy-5-methoxyphenyl-2-cyanoprop-2-enamide, tocris-1555, biomolki_000008, biomolki2_000018, bmk1-b8, tyrphostin ag
Clé InChI KXDONFLNGBQLTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(C=C(C#N)C(N)=O)=CC(CSC2=NC3=CC=CC=C3S2)=C1O
Nom IUPAC 3-{3-[(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)méthyle]-4-hydroxy-5-méthoxyphényle}-2-cyanoprop-2-enamide
Poids moléculaire (g/mol) 397.47
CID PubChem 6091659
ChEBI CHEBI:75405
Poids de la formule 397.47
Forme physique Poudre