Learn More
Fisherbrand™ Combinaison Tyvek™ Cat III
Code produit 16316525 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16316525 L 1 pièce
16396515 S 1 pièce
16306525 M 1 pièce
16326525 XL 1 pièce
16336525 2XL 1 pièce
16346525 3XL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16316525
Quantité Prix
1 6.85€ / 1 pièces
100 6.20€ / 1 pièces
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
Combinaisons à capuche Fisherbrand Tyvek™ Cat III fabriquées à partir d’un tissu non tissé en polyéthylène doux, offrant un excellent équilibre entre la protection et le confort. Offrent une barrière de protection de type 5 et 6, elles reste
  • Offrent plus de protection que les vêtements SMS équivalents
  • Plus robustes que les films microporeux
  • Robustes, mais légères (moins de 180 g/vêtement)
  • Capuche, poignets, taille et chevilles avec élastique
  • Traitement antistatique sur l’extérieur
  • Coutures externes en jaune, pour l’identification et la différenciation visuelles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette à capuche
Dimensions L
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 2 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Piqué
Type de protection Catégorie III, Type 5 et 6
Certifications/Conformité (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1
Taille (métrique) de la poitrine 100 à 108 cm