Description
- Bottes montantes disponibles en blanc.
- Liens de fixation.
- Disponible en taille unique.
- Avec un élastique en haut et des coutures intérieures cousues.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais repoussant les liquides à base d'eau et les aérosols.
- Excellente barrière contre les particules fines et les fibres (jusqu'à 1 micron).
- Ultra-peu pelucheux et traité antistatiquement.
- Disponible avec semelle standard ou antidérapante.
- Applications :
- Manipulation pharmaceutique
- Protection contre les produits chimiques
- Désamiantage et décontamination au plomb
- Maintenance générale/Opérations
- Peinture au pistolet
- Nettoyage général
Spécification
Spécification
| Dimensions | Universal |
| Matériau | Tyvek |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Élastique avec attaches |
| Type de semelle | Anti-dérapant |
| Certifications/Conformité | EPP catégorie III, EN 1149-5 |
| Hauteur (impériale) | 18,9 in |
| Hauteur (métrique) | 480 mm |
| Afficher plus |