Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 blouses de laboratoire
Code produit 16377381 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
2XL
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16377381 Moyen 50 pièces
16367381 Standard 50 pièces
16387381 Grand 50 pièces
16397381 2XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16377381 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15534011
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28037
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tyvek™ Les blouses de laboratoire offrent une protection renforcée aux parties du corps plus exposées aux substances dangereuses.
  • Conception en polyéthylène haute densité Flashspun, offrant un équilibre idéal en matière de protection, durabilité et confort
  • Perméable à l’air et à la vapeur d’eau
  • Constitue une excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 micron)
  • Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016/425
  • Vêtement de protection chimique partielle du corps, catégorie III, type PB (6-B)
  • EN 14126 (barrière protectrice contre les agents infectieux)
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) des deux côtés
  • Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien généraux, peinture par pulvérisation et nettoyage général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit blouse de laboratoire résistante aux produits chimiques
Dimensions Moyen
Sexe Unisexe
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Élastique
Jetable Usage limité
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques
Type de couture Piqué