Description
La combinaison à capuche est robuste mais légère, avec moins de 180 grammes par vêtement. Sa capuche en trois parties offre un ajustement optimal à la tête et au visage lors des mouvements. Tyvek™ Les vêtements sont composés de polyéthylène haute densité filé-étiré, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Tyvek™ Il est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais repousse les liquides à base d'eau et les aérosols. Ils offrent une excellente barrière contre les particules et les fibres fines (jusqu’à 1 micron), est très peu pelucheux et traité antistatiquement.
Applications pour Tyvek™ 500 Xpert Ces vêtements comprennent ceux utilisés dans la manipulation pharmaceutique, le traitement chimique, l'industrie pétrolière et gazière, la maintenance et les opérations générales, la peinture au pistolet automatique, et bien plus encore.
- Aucun ajout de silicone
- Visage, poignets et chevilles élastiqués
- Élastique collé à la taille
- Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
- Grande tirette de fermeture à glissière facile à saisir
- Tyvek™ Fermeture éclair autobloquante et rabat de fermeture éclair pour une protection accrue
- Vêtements de protection chimique de catégorie III, de type 5-B et 6-B
- Protection contre la contamination radioactive
- Traitement antistatique des deux côtés
- Coutures externes cousues
- Très faible fuite vers l’intérieur grâce à une conception optimisée
Le pack eco contient 25 vêtements dans un pack économique avec un IFU, au lieu d’un emballage individuel avec un IFU pour chaque unité de vêtement. Le produit et ses performances restent exactement les mêmes, mais les modifications apportées à l'emballage permettent de réduire l'utilisation de papier et de plastique et contribuent ainsi à mieux protéger la planète.
Spécification
Spécification
| Dimensions | L |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Blanc |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Type de couture | Piqué |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de protection | Catégorie III |
| Afficher plus |