Learn More
DuPont™ Tyvek™ APX™ 400 TA198S
Code produit 31903161 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
25 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31903161 M 25 pièces
31903165 S 25 pièces
31903159 L 25 pièces
31903163 XL 25 pièces
31903157 2XL 25 pièces
31903160 3XL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31903161 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15582417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.52€
    214.88€ / 25 pièces
    Économisez 60.64€
    22% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une protection robuste mais légère offrant une barrière contre les particules fines et les pulvérisations à faible intensité dans une combinaison à capuche blanche extrêmement respirante, fabriquée avec le nouveau Tyvek™ tissu innovant APX™ .
Comprend des coutures extérieures cousues, une capuche trois pièces à coupe respiratoire, des boucles pour le pouce, un design ergonomique, des poignets, chevilles, visage et taille élastiques (collés), ainsi qu’une Tyvek™ fermeture éclair avec un crochet à verrouillage à goupilles, une fermeture éclair coulissante et un rabat tempête. Adapté à une variété d’applications, notamment la manipulation pharmaceutique, le traitement chimique, l’entretien général et la peinture à la bombe.
  • Certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425.
  • Vêtements de protection chimique, catégorie III, Type 5-B (EN ISO 13982-1) et 6-B (EN 13034).
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) des deux côtés.
  • Barrière aux agents infectieux (EN 14126).
  • Protection contre la contamination radioactive (EN 1073-2).
  • Tyvek™ Des boucles pour les pouces pour un meilleur ajustement des manches.
  • Tyvek™ fermeture éclair et rabat pour une meilleure protection.
  • Extrêmement respirant dans l’ensemble.
  • Protection et durabilité du Tyvek™ tissu à 360°°.
  • Des boîtes de 25 chacune, sans emballages de valeur, contribuant à réduire les déchets plastiques ; des sacs individuels basés sur le contenu recyclé post-consommation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de bouchon Fermeture éclair avec rabat-tempête
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques, Liquide, Particule, Antistatique, Poussière
Sans latex Oui
Nbre de poches Aucun