Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Couvercle de bol avec ruban adhésif et point indicateur vapeur
Product Code. 31937741 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Change view
Click to view available options
Longueur (impériale):
24 in
48 in
Unit Size:
50 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (impériale) Unit Size
31937741 24 in 500 pièces
31937705 48 in 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31937741 Supplier Keystone Cleanroom Products Supplier No. 024TWTTSD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3337.68€
    2753.59€ / 500 pièces
    Économisez 584.09€
    17% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Prévenir la contamination microbienne et particulaire des parties critiques.
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Réduit les coûts de main d’œuvre
  • Simplifie la conformité aux SOP d’emballage
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur autoclavable à 121 °C à 125 °C
  • Résistant aux déchirures et aux perforations
  • Hydrophobe
  • Sans peluches
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Élastique
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Longueur (impériale) 24 in
Largeur (impériale) 24 in
Type de produit Couverture
Longueur (métrique) 60.96 cm
Largeur (métrique) 60.96 cm